Learn More
Cytiva Milieux haute performance de glutathione Sepharose™
Pour la purification à haute résolution des protéines marquées à la glutathione S-transférase (GST)
856.00€ - 2756.00€
Spécification
Capacité de liaison | gt;Env. 10 mg de protéine marquée à la GST / ml de résine |
---|---|
Description | Glutathione Sepharose Haute performance est une résine d’affinité recommandée pour la purification des protéines marquées à la glutathione S-transférase (GST) lorsque la haute résolution est la priorité. |
Débit | <600 cm/h. |
Matrice | Agarose fortement réticulée, 6 % |
Plage de pH | 3 à 12 |
Code produit | Marque | Quantité | Contenus des kits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Contenus des kits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11555035
|
Cytiva
17-5279-02 |
100 ml | Agarose à 6 %, capacité de liaison ∼10 mg GST recombinant/ml de milieu |
2756.00€
100mL |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10032949
|
Cytiva
17-5279-01 |
25 ml | Capacité de liaison 10 mg GST recombinante/ml de milieu, Agarose fortement réticulée, 6 % |
856.00€
25mL |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Purification en une étape des protéines marquées à la GST et d’autres glutathione S-transférases ou protéines dépendantes de la glutathione
- Les protéines marquées à la GST sont éluées dans des conditions de non-dénaturation légères à l’aide de glutathione réduite
- Le procédé de purification doux préserve l’antigénicité et la fonction des protéines
- Le ligand de glutathione est couplé à la matrice à 6 % d’agarose
Spécification
gt;Env. 10 mg de protéine marquée à la GST / ml de résine | |
<600 cm/h. | |
3 à 12 | |
4°C à 30°C, 20 % d’éthanol | |
Glutathione Sepharose haute performance |
Glutathione Sepharose Haute performance est une résine d’affinité recommandée pour la purification des protéines marquées à la glutathione S-transférase (GST) lorsque la haute résolution est la priorité. | |
Agarose fortement réticulée, 6 % | |
6°% d’agarose hautement réticulé | |
34 μm | |
Glutathion |