Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC GlycanPac™ AXH-1
Utilisez cette colonne d’analyse des glycanes pour une caractérisation qualitative, quantitative et structurale des glycanes chargés et non chargés présents dans les molécules biologiques.
Marque:  Thermo Scientific™ 082475
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 13466889
  • 203.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
19-01-2021
Ajouter au panier
Description
Description
La colonne LC GlycanPac AXH-1, basée sur une chimie de surface à mode mixte innovante, associe des mécanismes de rétention par échange anionique faible (WAX) et par interaction hydrophile (HILIC) pour une sélectivité optimale et un fort pouvoir de résolution. La fonctionnalité WAX permet une rétention et une sélectivité pour les glycanes chargés négativement tandis que le mode HILIC facilite la séparation des glycanes de même charge en fonction de leur polarité et de leur taille. Ainsi, la colonne LC GlycanPac AXH-1 offre des capacités inégalées pour les séparations de glycanes.
Sélectivité unique des glycanes se basant sur la charge, la taille et la polarité
  • Excellente résolution pour les glycanes marqués et natifs
  • Utile à la fois pour la caractérisation haute résolution des profils des glycanes et pour une quantification facile des glycanes en fonction de la charge
  • Compatible avec les méthodes de détection par fluorescence et par MS
  • Efficacité chromatographique élevée et excellente stabilité de la colonne
Les colonnes LC GlycanPac AXH-1 sont basées sur des substrats de silice sphérique de grande pureté dans les deux tailles 1,9 et 3 µm pour les applications UHPLC et HPLC standard, respectivement. Les différentes dimensions des colonnes LC GlycanPac AXH-1 répondent aux besoins de vos applications présentant différentes exigences en termes de résolution, de rendement et d’instrument.
Spécification
Spécification
Mode mixte
HILIC and Ion Exchange
Cartouche de protection, boîte de 2
10 mm
Silice sphérique
2 à 8
300 m²/g
S/O
GlycanPac
Silica
Cartouche de garde, 2/boîte
3 mm
5 000 psi
3 µm
120 Å
60°C
Exclusif
Vidéos
FDS
Documents
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.