Learn More
Glycérol, 99,5 %, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, sans RNAse et sans protéase, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10692372
87.94 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Glycérol, 99,5 %, C3H8O3, numéro CAS-56-81-5, trihydroxypropane, propanetriol, osmoglyne, alcool glycyle, glycérol, glycéritol, glycérine, glycérine, 1,2,3-propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, 500 ml, 0,06 max. à 260 nm, 0,02 max. à 280 nm, (0,5 M dans l’eau), (0,5 M dans l’eau) à 0 nm, 99,5 % min. (GC)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Glycerol
CAS 56-81-5
Absorbance (0.5M in water), (0.5 M in water) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.06 max. at 260nm
Point de fusion 18.0°C
Densité 1.2610g/mL
pH 6 to 7 (10% soln. at 25°C)
Point d’ébullition 290.0°C
Point d’éclair 160°C
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule moléculaire C3H8O3
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.4716
Numéro MDL MFCD00004722
Quantité 500 mL
Beilstein 01, 502
Merck Index 15, 4520
Gravité spécifique 1.261
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
Informations sur la solubilité Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(O)CO
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Viscosité 1069 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 92.09
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Liquide