Learn More
Glycérol, 99,6 %, réactif ACS, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 410980100
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 56-81-5 Poids : 12.66000kg
Quantité 10L
Conditionnement Récipient en plastique
Code produit. 11914051
  • 751.00€ / 10L
En stock, prêt à être expédié : 11
Identifiants chimiques
56-81-5
92.09
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
753
propane-1,2,3-triol
C3H8O3
MFCD00004722
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CHEBI:17754
C(C(CO)O)O
Spécification
Glycerol
1.2610g/mL
0.005% max.
Récipient en plastique
0.005% max
10ppm max
1069 mPa.s (20°C)
290.0°C
18.0°C
56-81-5
C3H8O3
MFCD00004722
15, 4520
Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform
C(C(CO)O)O
92.09
CHEBI:17754
Liquide
Réactif ACS
>290°C
160°C
Authentic
1.4716
1.261
0.003mbar at 50°C
0.5% max. (K.F.)
Sans désignation
10L
99.5% min. (GC)
HOCH2CH(OH)CH2OH
01, 502
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
propane-1,2,3-triol
753
92.09
99.6%
Vidéos
FDS Documents