Learn More
Glycine, Merck Millipore
Guaranteed Reagent (GR) for analysis
Marque:  Merck Millipore 1042010250
Informations supplémentaires : CAS : 56-40-6 Poids : 0.25000kg
Quantité 250 g
Code produit. 10001060
Quantité Prix
1 52.53€ / 250g
10 45.86€ / 250g
Date d’expédition estimée: 27-12-2021
Description
Description
  • Neurotransmetteur inhibiteur dans la moelle épinière, régulateur allostérique des récepteurs NMDA.
  • Note d’analyse :
    • Dosage (titration d’acide perchlorique) : ≥ 99,7 %
    • Identité (spectre IR) : test réussi
    • pH (50 g/L, eau sans CO2) : 5,9 - 6,3
    • Chlorure (Cl) : ≤ 0,003 %
    • Sulfate (SO4) : ≤ 0,0025 %
    • Métaux lourds (sous forme de Pb) : ≤ 0,001 %
    • Cu (cuivre) : ≤ 0,0001 %
    • Fe (fer) : ≤ 0,0001 %
    • Pb (plomb) : ≤ 0,0001 %
    • NH4 (ammonium) : ≤ 0,02 %
    • Acides aminés étrangers : ≤ 0,1 %
    • Autres substances réagissant à la ninhydrine : ≤ 0,1 %
    • Dans la matière insoluble dans l’eau : ≤ 0,003 %
    • Cendres sulfatées (600°C) : ≤ 0,05 %
Spécification
Identifiants chimiques
≥99.7% (perchloric acid titration)
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
1 S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
NH2CH2COOH
75.07
Solide
250 g/L
56-40-6
1.161 g/cm3 (at 20°C)
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
MFCD00008131
5.9-6.4 (20°C, 50 g/L in H2O)
NCC(O)=O
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Gly, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
Spécification
56-40-6
C2H5NO2
MFCD00008131
1 S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
NCC(O)=O
75.07
250 g/L
5.9-6.4 (20°C, 50 g/L in H2O)
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
≥99.7% (perchloric acid titration)
NH2CH2COOH
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Gly, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-aminoacétique
Solide
1.161 g/cm3 (at 20°C)
250 g