Learn More
Glycine, AR certifié pour l’analyse, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073045
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
2-aminoacetic acid
NCC(O)=O
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
2-aminoacetic acid
NCC(O)=O
C2H5NO2, numéro CAS 56-40-6, glycolixir, padil, aciport, hampshire glycine, acide aminoéthanoïque, glycine, glycocolle, glycosthène, glicoamine, acide aminoacétique, 1 kg, CHEBI:15428, blanc, 75,07 g/mol, DHMGODQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N, 2-acide aminoacétique, 182 C, 8131, 75.067, pot de poudre en plastique, 5,9 à 6,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point de fusion 182°C
pH 5.9 to 6.4
Couleur Blanc
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Poids de la formule 75.07g/mol
Quantité 100 g
Forme physique Solide en poudre