Learn More
Chlorhydrate d’ester tert-butylique de glycine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046995
18.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
27532-96-3
C6H14NO2
132.18
MFCD00058255
SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-O
h-gly-otbu.hcl, tert-butyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butyl ester hydrochloride, glycine tert butyl ester hydrochloride, glycine tert-butyl ester hcl, glycine t-butyl ester hydrochloride, tert-butyl glycine hydrochloride, t-butyl glycinate, tert-butyl aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butylester hydrochloride
2725036
2-(tert-butoxy)-2-oxoethan-1-aminium
CC(C)(C)OC(=O)C[NH3+]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
27532-96-3
C6H14NO2
132.18
MFCD00058255
SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-O
h-gly-otbu.hcl, tert-butyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butyl ester hydrochloride, glycine tert butyl ester hydrochloride, glycine tert-butyl ester hcl, glycine t-butyl ester hydrochloride, tert-butyl glycine hydrochloride, t-butyl glycinate, tert-butyl aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butylester hydrochloride
2725036
2-(tert-butoxy)-2-oxoethan-1-aminium
CC(C)(C)OC(=O)C[NH3+]
Glycine t-butyl ester hydrochloride is a substituted Glycine used as parakeratosis inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de glycine t-butyl ester est une Glycine substituée utilisée comme inhibiteur de la parakératose.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et dans l’eau
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Glycine tert-butyl ester hydrochloride
Point de fusion ∽140°C (decomposition)
Beilstein 3989048
Informations sur la solubilité Soluble in methanol and water
Poids de la formule 167.64
Pourcentage de pureté 99%
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic