Learn More
Acide glycolique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020526
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
79-14-1
C2H4O3
76.051
MFCD00004312
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
757
CHEBI:17497
2-Acide hydroxyacétique
C(C(=O)O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
79-14-1
C2H4O3
76.051
MFCD00004312
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
757
CHEBI:17497
2-Acide hydroxyacétique
C(C(=O)O)O
Glycolic acid is used for acne and anti-aging treatment. It is also employed in the textile industry as a dyeing and tanning agent. It is used in emulsion polymers, solvents and additives for ink and paints. It is also useful as an intermediate for organic synthesis such as redox reactions, esterification and long chain polymerization. It acts as a monomer in the preparation of polyglycolic acid and other biocompatible copolymers. Further, it is used as a preservative and flavoring agent in organic synthesis. It is also used in adhesives and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide glycolique est utilisé pour les traitements de l’acné et anti-âge. Il est également employé dans l’industrie textile comme agent de teinture et de tannage. Il est utilisé dans les polymères d’émulsion, les solvants et les additifs pour l’encre et les peintures. Il est également utile comme intermédiaire de synthèse organique comme les réactions de redox, l’estérification et la polymérisation à longue chaîne. Il agit comme monomère dans la préparation de l’acide polyglycolique et d’autres copolymères biocompatibles. De plus, il est utilisé comme agent de conservation et aromatisant dans la synthèse organique. Il est également utilisé dans les adhésifs et les plastiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’éther diéthylique, l’acétone, l’acide acétique et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Glycolic acid
pH 2
Point de fusion 74°C à 80°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire HOCH2CO2H
Numéro UN UN3261
Beilstein 1209322
Merck Index 14,4498
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,diethyl ether,acetone,acetic acid and ethyl acetate.
Poids de la formule 76.05
Pourcentage de pureté 98%
Densité 1,49
Quantité 100 g
Odeur Désagréable
Sensibilité Hygroscopique