Learn More
Glyoxal-bis(2-hydroxyanil), ≥97,0 % (de N), Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
25 g
6 x 25 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Glyoxal-bis(2-hydroxyanil) |
Point de fusion | 203°C to 211°C |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 2808815 |
Nom IUPAC | 6-{[(1E)-2-[(2-hydroxyphényl)amino]éthènyl]imino}cyclohexa-2,4-diène-1-one |
Poids de la formule | 240.26g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥97% (from N) |
Odeur | Odourless |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Compatibilité | Passes test for suitable for metal definition |