missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anticorps anti-GM-CSF anti-souris de rat, PE-Cyanine7, Clone : MP1-22E9, eBioscience™

Anticorps monoclonal de rat

Marque:  Invitrogen 25-7331-80

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16370794

  • 101.00€ / 25µg

Expédition estimée
17-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

(réf. 00-8222-49) (100 μl de l’échantillon de cellule + 100 μl du tampon de fixation IC) ou dans la solution Fix/Lyse à 1 étape (réf. 00-5333-57) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à 4°C avec un impact minimal sur la luminosité et sur l’efficacité / la compensation FRET. Certaines généralisations concernant les performances des fluorophores après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées de manière empirique. Excitation : 488-561 nm, émission : 775 Nm ; laser : Le GM-CSF (facteur stimulant la colonie de Granulocyte-Macrophage) à laser bleu, laser vert, laser vert-jaune est un facteur de croissance hématopoïétique de 14,6kDa qui existe sous des formes biologiquement actives glycosylées et non glycosylées, et qui stimule le développement de granulocytes, de macrophages, de mégakaryocytes précoces et de cellules progénitrices d’éosinophiles. La forme active de la protéine GM-CSF se trouve extracellulairement comme homodimère et le gène GM-CSF a été localisé dans un groupe de gènes apparentés à la région chromosomique 5q31, qui est connu pour être associé aux suppressions interstitielles dans le syndrome de 5q et la leucémie myéloïde aiguë. D’autres gènes du groupe incluent ceux codant les interleukines 4, 5 et 13. La capacité du GM-CSF recombinant à augmenter la récupération des cellules hématopoïétiques est devenue un domaine d’intérêt dans le traitement thérapeutique des patients après une greffe de moelle osseuse. Des études récentes ont été menées sur le GM-CSF dans des maladies inflammatoires et auto-immunes telles que l’arthrite, les maladies pulmonaires interstitielles liées à l’arthrite, la néphrite et le psoriasis. Dans le CNS, la déplétion ou la neutralisation de GM-CSF a été étudiée pour l’encéphalomyélite auto-immune expérimentale (EAE) et la sclérose en plaques (MS).
Spécification

Spécification

GM-CSF
Monoclonal(e)
0,2 mg/ml
PBS avec 0,1 % de gélatine et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2
P01587
Csf2
IgG2a, kappa
25 μg
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
12981
Cytométrie en flux
MP1-22E9
PE-Cyanine7
Csf2
Liquide
Rat
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Souris
Vidéos
Documents