Learn More
Sampling Systems™ Couteaux à palettes BPF
Sampling Systems™ Les couteaux à palettes BPF sont une gamme de couteaux fabriqués en acier inoxydable convenant parfaitement aux applications hygiéniques.
Marque: Sampling Systems™ A330-150
Informations supplémentaires : Poids : 0.01300kg
Description
- Surface lisse
- Fabrication en acier inoxydable
- Finition satinée
Spécification
Couteau à palette | |
Poli | |
150 mm |
Acier inoxydable | |
225 mm | |
25 mm |