Learn More
Epredia™ Lamelles Gold Seal™
Protégez et conservez vos échantillons sur lames grâce aux lamelles Epredia™ Gold SealTM, fabriquées en verre borosilicaté non corrosif.
15.70€ - 19.63€
Code produit | Marque | Forme | Épaisseur (métrique) | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme | Épaisseur (métrique) | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15809814
|
Epredia™
22X22-1-002 |
Square | #1 (0.13 to 0.16 mm) | 22 x 22 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15819814
|
Epredia™
22X22-1.5-002 |
Square | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) | 22 x 22 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15829814
|
Epredia™
22X22-2-002 |
Square | #2 (0.19 to 0.23 mm) | 22 x 22 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Protégez et conservez vos échantillons sur lames grâce aux lamelles Thermo Scientific™ Gold Seal™, fabriquées en verre borosilicaté non corrosif.
Épaisseur :
- N° 1,0 : de 13 à 0,17 mm
- N° 1,5 : de 0,16 à 0,19 mm
- N° 2 : de 0,18 à 0,25 mm
- Étiquettes d’identification associant les patients aux échantillons
- Existent en paquets de douze et cartons de 10 paquets