Learn More
Alfa Aesar™ Fil d’or, 2,0 mm (0,08 po) de diamètre, Premion™, 99,9985 % (base de métaux)
Marque:  Alfa Aesar™ 010964.BO
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7440-57-5 Poids : 0.01000kg
Quantité 1cm
Code produit. 11391528
  • 87.20€ / 1cm
En stock, prêt à être expédié : 8
Identifiants chimiques
7440-57-5
196.967
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
or
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Spécification
Gold wire
1cm
7440-57-5
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
Odorless
23985
Câble
Premion™
≈60.6g/m
2.0mm (0.08 in.) dia.
(Base des métaux)
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
or
196.967
CHEBI:30050
99.9985%
Vidéos
FDS Documents