Learn More
Lingots de zinc et d’or, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 043468.KJ
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15441907
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Gold Zinc slugs
Au:Zn; 95:5 wt%
MFCD02092916
99.99%
Pastille
6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
(Base des métaux)
5 Pc.
≈3.7g/slug
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents