Learn More
Alfa Aesar™ Lingots de zinc et d’or, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,99 % (base de métaux)
Marque: Alfa Aesar™ 043468.KG
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
Au:Zn; 95:5 wt% | |
≈3.7g/slug | |
6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length | |
MFCD02092916 | |
99.99% |
Gold Zinc slugs | |
1 pc. | |
(Base des métaux) | |
Pastille |