Learn More
Gosselin™ Flacons ronds en PEHD 100 ml
Catalog Number p-8002228
343.71 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons ronds de 100 ml en PEHD Gosselin™ sont fournis avec un bouchon à vis avec rebord interne, joint séparé ou tampon.
  • Col large
  • Produit incassable
  • Produit stérile ou aseptique par irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Matériau du bouchon PEBD
Type de bouchon Bouchon à vis unique
Diamètre (métrique) 37 mm
Hauteur (métrique) 80 mm
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Naturel
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 51 mm
Quantité 335/boîte
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 51mm
Couleur de bouchon Rouge
Certifications/Conformité CE, EC N°1935/2004
Closure Included Oui
Forme Rond