Learn More
Gosselin™ Flacons carrés en PEHD 150 ml
Description
- Grande ouverture
- Produit incassable
- Produit stérile ou aseptique par irradiation
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 150 ml |
| Couleur | Naturel |
| Description | Carré |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 37 mm |
| Matériau | PEHD |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Stérilité | Stériles |
| Largeur (métrique) | 50mm |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Certifications/Conformité | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
| Afficher plus |