Learn More
Gosselin™ Flacons rond PEHD
755.51 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Stérilité:
Ionisé
Non stérile
Stérile
Description
- Produit incassable
- Qualité alimentaire
- Stérilisation par ionisation
- Certificat de stérilisation détachable sur chaque carton
Spécification
Matériau du bouchon | HDPE |
Type de bouchon | Bouchon à vis unique |
Diamètre (métrique) | 27 mm |
Hauteur (métrique) | 77 mm |
Capacité (métrique) | 50 ml |
Couleur | Naturel |
Matériau | HDPE |
Longueur (métrique) | 36 mm |
Nb par paquet | En vrac |
Quantité | 600/boîte |