Learn More
Gosselin™ Flacons carrés en PEHD naturel
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004, ISO 11137
CE N° 1935/2004
CE, DIV, CE N°1935/2004
CE, IVD, EC N°1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
Description
- Produit incassable
- Graduations moulées
- Grand col large
- Plastique PEHD translucide
- Disponibilité en version stérile ou non stérile
Spécification
Matériau du bouchon | PEHD |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Hauteur (métrique) | 122 mm |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Naturel |
Description | Square |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 58 mm |
Comprend | Double blue HDPE screw cap and natural seal |
Matériau | PEHD |
Longueur (métrique) | 76 mm |