Learn More
Pipettes sérologiques en plastique Gosselin™
Avec bouchon hydrophobe à code couleur. Les pipettes sérologiques en plastique Gosselin™ sont fabriquées en PS.
132.85€ - 297.33€
Spécification
Bouchon d’aspirateur | Bouchon hydrophobe |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 11137 |
Matériau | PS |
À utiliser avec (application) | Utilisé dans les produits laitiers, l’environnement, l’industrie, la microbiologie |
Graduée | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11793124
|
Gosselin
GPN1E1 |
Jaune | 1 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11937715
|
Gosselin
GPN2E25 |
Naturel | 2 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Graduées
- En PS
- Apyrogènes / non cytotoxiques / non hémolytiques
- Bouchon hydrophobe à code couleur
- Structure monobloc
Spécification
Bouchon hydrophobe | |
PS | |
Oui | |
270 mm |
ISO 11137 | |
Utilisé dans les produits laitiers, l’environnement, l’industrie, la microbiologie | |
Extrémité pointue | |
Pipette |