Learn More
Gosselin™ Récipient droit en polypropylène Gosselin™ avec bouchon à charnière
Pour un stockage sûr et sécurisé, avec un volume optimisé pour l’échantillonnage du lait. Les récipients droits Gosselin™ avec bouchon à charnière sont fabriqués en PS transparent ou bleu.
165.00€ - 282.00€
Spécification
Type de produit | Récipient |
---|---|
Closure Included | Oui |
Matériau | PP |
Forme | Droit, cylindrique |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12622135
|
Gosselin™
FL300-02 |
Bleu | Non stérile | 300 mL |
184.00€
240 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11793144
|
Gosselin™
FL300-01 |
Naturel | Non stérile | 300 mL |
282.00€
240 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11723154
|
Gosselin™
FL60-01 |
Naturel | Non stérile | 50 ml |
233.00€
650 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12672125
|
Gosselin™
FL60-05 |
Bleu | Non stérile | 50 ml |
210.00€
650 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11743154
|
Gosselin™
FL100-01 |
Naturel | Non stérile | 90 mL |
165.00€
350 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11753154
|
Gosselin™
FL100-04 |
Bleu | Non stérile | 90 mL |
181.00€
350 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11713154
|
Gosselin™
FL52-01 |
Naturel | Non stérile | 45 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Descripción
- Résistance aux chocs
- Bouchon à charnière autostable
- Avec ou sans zone d’écriture
Especificaciones
Récipient | |
PP | |
Non stérile | |
Bouchon à charnière |
Oui | |
Droit, cylindrique | |
CE N°1935/2004 |