Learn More
Tubes en PS à base circulaire de 10 ml Gosselin™
Fabrication en PS. Les tubes en PS à base circulaire de 10 ml Gosselin™ conviennent aux applications cliniques, agroalimentaires et industrielles.
Marque: Gosselin TL11-01
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Base arrondie
- PS
- Couleur naturelle (transparents)
- Adaptés aux produits alimentaires
- Stériles
- Certifiés CE N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
Spécification
CE, UL, ISO 11137 | |
10 ml | |
Pour les applications cliniques et environnementales, les produits laitiers, les industries, la microbiologie | |
1000 Carton | |
Non-sterile | |
N° |
Naturel | |
PS | |
250BG | |
Non | |
16 mm | |
Tube à essai |