Learn More
Gosselin™ Flacon en PEHD carré Gosselin™, 2,5 L, gradué
392.92 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparent
Transparents
Description:
Avec poignée de transport
Sans poignée
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Description
Les flacons carrés Corning™ Gosselin™ sont en polyéthylène haute densité (PEHD) résistant aux chocs.
Spécification
Taille du bouchon | 77 mm |
Type de bouchon | Bouchon à vis avec tampon |
Capacité (métrique) | 2,5 L |
Couleur | Transparents |
Description | Sans poignée |
Nbre par carton | 35/carton |
Stérilité | Stérile |
Couleur de bouchon | Blanc |
Graduated | Oui |