Learn More
Gosselin™ Flacon en PET octogonal pour échantillons d’eau Gosselin™
Catalog Number p-9151003
Click to view available options
Comprend:
120 mg/L Sodium Thiosulfate
Thiosulfate de sodium 20 mg/l
Application : Analyse de l’environnement et de l’eau
  • Polyéthylène téréphtalate (PET) résistant aux chocs
  • Graduations moulées
  • Bouchons à vis inviolables en PEHD
  • Disponible avec ou sans thiosulfate de sodium
  • Étiquettes traçables
  • Les grandes ouvertures réduisent les risques de contamination
  • Conditionnement sous film ou conditionnement individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Taille du bouchon 31 mm
Type de bouchon Inviolable
Capacité (métrique) 500 ml
Comprend Thiosulfate de sodium 20 mg/l
Matériau PET
Nbre par carton 90/carton
Nb par paquet 1/boîte
Stérilité Stérile
Couleur de bouchon blanc
Graduated Oui