Learn More
Gosselin™ Pots en polypropylène
Pour un stockage général sûr et sécurisé en laboratoire. Les pots en PP Gosselin™ sont fabriqués en PP blanc.
359.99€ - 779.00€
Spécification
Closure Included | Oui |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Forme | Droit, cylindrique |
Couleur de bouchon | Blanc |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12307487
|
Gosselin™
PR500-01 |
510 mL | Récipient ionisé |
779.00€
160 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11793234
|
Gosselin™
PR1000-02 |
1070 mL | Récipient |
377.98€
70 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11783234
|
Gosselin™
PR1050-01 |
1000 mL | Récipient |
555.00€
80 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11703244
|
Gosselin™
PR500-02 |
510 mL | Récipient |
547.18€
160 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12317487
|
Gosselin™
PR800-01 |
775 mL | Récipient |
359.99€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Produit non stérile
- Grande résistance aux chocs
- Avec bouchon à vis en PP
Spécification
Oui | |
Droit, cylindrique | |
Bouchon à vis |
Polypropylène | |
Blanc | |
Blanc |