missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPBP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 21622-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16831225

  • 121.38€ / 20µL
Expédition estimée: 06-10-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Vasculin is a novel vascular protein differentially expressed in human atherogenesis.
Spécification

Spécification

GPBP1
Polyclonal
Unconjugated
GPBP1
GPBP, GPBP1, SSH6, Vascular wall linked protein, VASCULIN
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
294734, 65056, 73274
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6NXH3, Q86WP2
Gpbp1
GPBP1 Fusion Protein Ag14877
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions