missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPR161 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | GPR161 |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16801594
|
Proteintech
13398-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16891584
|
Proteintech
13398-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The 70 kDa band detected by this antibody probably represents a modified version of GPR161.
Upon ligand binding, G protein-coupled receptors, such as GPR161, activate cytoplasmic G proteins (see GNAS, MIM 139320), allowing the receptors to transduce extracellular signals across the plasma membrane into the cell.Spécification
GPR161 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
B2RPY5, Q8N6U8 | |
23432, 240888, 289180 | |
GPR161 Fusion Protein Ag4221 | |
Primary | |
-20°C | |
GPR161 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
G protein coupled receptor 161, G protein coupled receptor RE2, GPR161, RE2 | |
Gpr161 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |