missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR162 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 15254-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16804354

  • 329.85€ / 150µL

Expédition estimée
25-02-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Orphan receptor.
Spécification

Spécification

GPR162
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q16538
A 2, G protein coupled receptor 162, GPR162, GRCA
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
27239
Western Blot
Unconjugated
GPR162
Liquid
GPR162
GPR162 Fusion Protein Ag7011
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Vidéos
FDS
Documents