Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateur de laboratoire GPS Series, 1048 L, 1 à 11°C, porte solide, 6 étagères, 230 V, 50 Hz, prise EU
Protégez les échantillons de routine à l’aide de ces réfrigérateurs de laboratoire conçus pour le stockage de laboratoire à usage général. Capacités allant d’un modèle 265 litres pour un faible encombrement à un spacieux modèle 1 048 litres.
sur devis
Spécification
Gamme de températures | 1 ° à 11 ° C |
---|---|
Réfrigérant | R600A |
Matériau de la hotte | Acier anti-corrosion peint en blanc |
Isolation | HCFC Free, CFC Free |
Certifications/Conformité | CE |
Description
Protégez échantillons de routine à l’aide des réfrigérateurs de laboratoire Thermo Scientific™ de la gamme GPS, conçus pour le stockage de laboratoire à usage général. Avec des capacités allant d’un modèle 265 litres qui vous fera économiser de l’espace à un spacieux modèle de 1 048 litres, ces réfrigérateurs répondent aux exigences des laboratoires d’aujourd’hui.
Tous les modèles présentent des caractéristiques de protection des échantillons conçues pour les strictes exigences des environnements de laboratoire.
- Contrôleur intégré
- Affichage numérique
- Alarmes de surtempérature et de sous-température
- Verrouillage de porte standard
- Roulettes standard
- Choix de portes vitrées ou pleines
- Dégivrage automatique
- Passages de câbles
- Marquage CE
Informations de commande :
Disponible en Europe uniquement
Spécification
1 ° à 11 ° C | |
Acier anti-corrosion peint en blanc | |
CE | |
Contrôle de température numérique | |
Alarm | |
230V | |
50 Hz |
R600A | |
HCFC Free, CFC Free | |
oui | |
automatique | |
EU | |
230 V, 50 Hz |