Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier lisse pour analyses qualitatives et techniques, grade 100/N, format disque
Les papiers lisses de grade 100/N, pour analyses qualitatives et techniques, format disque, de Sartorius Stedim Biotech™, sont couramment utilisés pour déterminer la teneur en sucre.
9.50€ - 50.70€
Spécification
Poids de base | 85 g/m2 |
---|---|
Description | Résistance à l’éclatement à l’état humide :80 kPa |
Format | Disque |
Particle Retention | 6 à 8 μm |
Vitesse de filtration | 30 s |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15922920
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-328-070 |
70 mm |
9.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15932920
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-328-090 |
90 mm |
12.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15942920
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-328-120 |
120 mm |
15.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15952920
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-328-220 |
220 mm |
31.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15962920
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-328-240 |
240 mm |
31.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15972920
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-328-330 |
330 mm |
50.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqué en pâte raffinée et linters de coton avec une teneur en cellulose alpha de > 95 %
- Teneur en cendres < 0,1 %
- Résistants à l’humidité
- Format disque
Spécification
85 g/m2 | |
Disque | |
30 s | |
100 / boîte |
Résistance à l’éclatement à l’état humide :80 kPa | |
6 à 8 μm | |
100/N | |
0,18 mm |