Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre technique cellulose grade 1100
For filtration of coarse particles and gelatinous precipitates.
8.05€ - 185.00€
Spécification
Matériau | Cellulose |
---|---|
Particle Retention | 50 to 60 μm |
Porosité | 50 to 60 μm |
À utiliser avec (application) | Viscous liquids as Arabic gum, Gelatin, emulsions like Agar-agar, Alginate, protective Paper for filter presses |
Qualité | 1100 |
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11769955
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11759955
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 125 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11789955
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 240 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11799955
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 320 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11719965
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 500 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11894582
|
Fisherbrand™
|
Disc | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11709955
|
Fisherbrand™
|
Disc | 110 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11719955
|
Fisherbrand™
|
Disc | 125 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11729955
|
Fisherbrand™
|
Disc | 185 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11802691
|
Fisherbrand™
|
Disc | 190 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11789945
|
Fisherbrand™
|
Disc | 70 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11799945
|
Fisherbrand™
|
Disc | 90 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Papier filtre technique• Pour industries agro-alimentaire, chimique, cosmétique et pharmaceutique
• Compatibilité alimentaire
• Papier filtre technique grade 1100
• Crêpé mince et résistant pour précipités à gros flocons, gommes, huiles, émulsions, protection de plaques filtrantes..
• Disque plié
Spécification
Cellulose | |
50 to 60 μm | |
1100 | |
0.2 mm |
50 to 60 μm | |
Viscous liquids as Arabic gum, Gelatin, emulsions like Agar-agar, Alginate, protective Paper for filter presses | |
100 Pack |