Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre technique cellulose grade 1105
Suitable for filtration of large volume of liquid.
32.75€ - 42.75€
Spécification
Format Disc
Matériau Cellulose
Particle Retention 3 to 6 μm
Porosité 3 to 6 μm
À utiliser avec (application) For dyes, Ether, Alcoholic solutions, Eaux de Cologne, salted solutions, vegetal extracts, hair solutions, perfumes, tinctures, saccharine juices, vinegar
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Format Diamètre (métrique) du disque Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Format Diamètre (métrique) du disque Prix Quantité et disponibilité  
11750026
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disc 150 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11760026
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Disc 185 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Papier filtre technique
• Pour industries agro-alimentaire, chimique, cosmétique et pharmaceutique
• Compatibilité alimentaire
• Papier filtre technique grade 1105
• Lisse, épais à texture fermée, très résistant, pour produits difficilement clarifiables et produits demandant un filtre à résistance mécanique et chimique assez élevée. Sérums, vaccins et produits injectables, liqueurs alcalines, produits
• Volatiles, parfums, essences, filtre en continu pour sucreries..
• Disque plat
Spécification
Spécification
Disc
3 to 6 μm
For dyes, Ether, Alcoholic solutions, Eaux de Cologne, salted solutions, vegetal extracts, hair solutions, perfumes, tinctures, saccharine juices, vinegar
100 Pack
Cellulose
3 to 6 μm
1105
0.39 mm