Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif à filtrage très lent en cellulose de calibre 115
Les papiers filtres qualitatifs à filtrage très lent en cellulose de grade 115 Fisherbrand™ sont fabriqués en fibres de cellulose.
5.35€ - 82.45€
Spécification
Porosité | 2 à 3 μm |
---|---|
Quantité | 100/boîte |
Épaisseur (métrique) | 0.14 mm |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11455198
|
Fisherbrand™
|
Disque uni |
30.85€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11465198
|
Fisherbrand™
|
Disque uni |
26.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11425198
|
Fisherbrand™
|
Disque uni |
6.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11435198
|
Fisherbrand™
|
Disque uni |
17.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11794293
|
Fisherbrand™
|
Disque plié |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11764283
|
Fisherbrand™
|
Disque plié |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11774283
|
Fisherbrand™
|
Disque plié |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11754213
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11734293
|
Fisherbrand™
|
Disque plié |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11744293
|
Fisherbrand™
|
Disque plié |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11750245
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11794213
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11714233
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11760245
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11740245
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11754293
|
Fisherbrand™
|
Disque plié |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11764293
|
Fisherbrand™
|
Disque plié |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11784293
|
Fisherbrand™
|
Disque plié |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11784213
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Grades de papier filtre pur en fibres de cellulose présentant une teneur en cellulose alpha d’environ 100 % selon des normes précises
- La teneur en cendres pour ces grades est d’environ 0,06 %
Spécification
2 à 3 μm | |
100/boîte | |
0.14 mm |