Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif en cellulose de calibre 118 pour filtrage très lent
For extremely difficult filtration.
6.40€ - 28.35€
Spécification
Description | Ash Content: 0.06% |
---|---|
Format | Disc |
Matériau | Cellulose |
Particle Retention | 1 to 2 μm |
Porosité | 1 to 2 μm |
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11730265
|
Fisherbrand™
|
Disc | 125 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11720265
|
Fisherbrand™
|
Disc | 110 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11740265
|
Fisherbrand™
|
Disc | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11755195
|
Fisherbrand™
|
Disc | 185 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11775195
|
Fisherbrand™
|
Disc | 240 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11710265
|
Fisherbrand™
|
Disc | 90 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11700265
|
Fisherbrand™
|
Disc | 70 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Papier filtre analytique qualitatif• Tous grades durcis pour résistance à l'eau et aux pH acides accrue
• Papier filtre analytique qualitatif grade 118
• Filtration difficile, clarification du vin..
• Disque plat
Spécification
Ash Content: 0.06% | |
Cellulose | |
1 to 2 μm | |
118 | |
0.14 mm |
Disc | |
1 to 2 μm | |
For extremely difficult filtration, Barium Sulphate, Metastannic Acid, Cuprous Oxide | |
100 Pack |