Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre à usage général en cellulose de grade 122
Vitesse de filtration très élevée. Le papier filtre à usage général en cellulose Fisherbrand™ de grade 122 est utilisé pour tous les travaux généraux en laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.39600kg
Code produit. 11788722
  • 43.55€ / 100 pièces
En stock
Description
  • Vitesse de filtration très élevée
  • Utilisés dans les travaux généraux, les hôpitaux, les laboratoires de recherche
Applications :
  • Industries chimique, pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et des boissons
  • Spécification
    Spécification
    Disque plié
    17 à 30 μm
    Pour tous les travaux généraux dans les laboratoires
    100/Bte
    250 mm
    Cellulose
    17 à 30 μm
    122
    0,17 mm
    250 mm