Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié résistant à l’état humide de qualité 1288
Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire
Marque:  Sartorius™ FT-4-206-270
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10042321
  • 98.10€ / 100 pièces
Expédition estimée: 18-01-2023
Description
  • Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose de >95 %α
  • Teneur en cendres comprise entre 0,1–0,15 % (qualité 100/N <0,1 %)
  • Résistants à l’humidité
  • Fournis sous forme de filtres pliés
Spécification
Spécification
Plié
12 à 15 μm
1288
0,21 mm
270 mm
Linters de coton et pâte raffinée
Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire
100/boîte
Papier filtre qualitatif
270 mm