Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié résistant à l’état humide de qualité 1292
Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire
47.90€ - 137.00€
Spécification
Format | Plié |
---|---|
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée |
Particle Retention | 5 à 8 μm |
Vitesse de filtration | 50 μm/s |
À utiliser avec (application) | Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10654512
|
Sartorius™
FT-4-210-125 |
125 mm |
47.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10564191
|
Sartorius™
FT-4-210-240 |
240 mm |
88.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10439701
|
Sartorius™
FT-4-210-150 |
150 mm |
47.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10153701
|
Sartorius™
FT-4-210-090 |
90 mm |
124.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10042441
|
Sartorius™
FT-4-210-185 |
185 mm |
54.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10052261
|
Sartorius™
FT-4-210-320 |
320 mm |
137.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose de >95 %α
- Teneur en cendres de <0,1 %
- Précipités cristallins fins
- Filtrage rapide de milieux, densité moyenne
- Fournis dans un format plié
Spécification
Plié | |
5 à 8 μm | |
Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire | |
100/boîte | |
Papier filtre qualitatif |
Linters de coton et pâte raffinée | |
50 μm/s | |
1292 | |
0,17 mm |