Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié haute pureté de qualité 132
Utilisés à des fins analytiques exigeant une faible teneur en cendres
47.90€ - 137.00€
Spécification
Format | Plié |
---|---|
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée |
Particle Retention | 5 à 7 μm |
Vitesse de filtration | 55 μm/s |
À utiliser avec (application) | Utilisés à des fins analytiques qui nécessitent une faible teneur en cendres |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10682762
|
Sartorius™
FT-4-329-320 |
320 mm |
137.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10489891
|
Sartorius™
FT-4-329-240 |
240 mm |
88.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10429511
|
Sartorius™
FT-4-329-125 |
125 mm |
47.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10042291
|
Sartorius™
FT-4-329-185 |
185 mm |
54.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10737052
|
Sartorius™
FT-4-329-110 |
110 mm |
47.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10594381
|
Sartorius™
FT-4-329-150 |
150 mm |
47.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En linters de coton et pâte raffinée
- À faible teneur en phosphate et potassium
- Teneur en cendres : <0,02% conformément à la norme DIN 54370.
- Pour la détermination du phosphate ou du sodium
Spécification
Plié | |
5 à 7 μm | |
Utilisés à des fins analytiques qui nécessitent une faible teneur en cendres | |
100/boîte | |
Papier filtre qualitatif |
Linters de coton et pâte raffinée | |
55 μm/s | |
132 | |
0,17 mm |