Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif spécial sans phosphate de calibre 143
Fisherbrand™ Grade 143 Qualitative Phosphate-free Special Filter Paper are used for mineral analysis in soil extracts.
11.00€ - 58.10€
Spécification
Description | Ash Content: 0.06% |
---|---|
Matériau | Cellulose |
Particle Retention | 5 μm |
Porosité | 5 μm |
À utiliser avec (application) | Determination of K and P in soil extracts |
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11814432
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11735215
|
Fisherbrand™
|
Disc | 110 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11775215
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 185 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11745215
|
Fisherbrand™
|
Disc | 125 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11765215
|
Fisherbrand™
|
Disc | 185 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11755215
|
Fisherbrand™
|
Disc | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Papier filtre spécial• Papier filtre qualitatif exempt de phosphates pour analyse de sol grade 143
• Détermination du K et du P dans les extraits de sol
• Disque plat
Spécification
Ash Content: 0.06% | |
5 μm | |
Determination of K and P in soil extracts | |
100 Pack |
Cellulose | |
5 μm | |
143 | |
0.16 mm |