Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif durci en cellulose de grade 151
Le papier filtre qualitatif durci en cellulose de grade 151 Fisherbrand™ est utilisé pour l’analyse dans des solutions acides ou la filtration sous haute pression.
5.45€ - 24.50€
Spécification
Description | Ash Content: 0.06% |
---|---|
Format | Disque lisse |
Matériau | Cellulose |
Particle Retention | 12 to 15 μm |
Porosité | 12 to 15 μm |
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11415228
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 110 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11425228
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 125 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11435228
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11445228
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 185 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11725225
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 210 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11455228
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 240 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11705225
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 42.5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11495218
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 70 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11405228
|
Fisherbrand™
|
Disque lisse | 90 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Catégories de papier filtre pur en fibres de cellulose avec une teneur en cellulose alpha de près de 100 % selon des normes précises
- La teneur en cendres pour ces catégories est approximativement de 0.06 %.
Spécification
Ash Content: 0.06% | |
Cellulose | |
12 to 15 μm | |
151 | |
0.2 mm |
Disque lisse | |
12 to 15 μm | |
For analysis in acid solutions, or filtration under high pressure | |
100 Pack |