missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Papiers filtres de grade 2589 d à usage technique

Un filtre très épais avec une excellente résistance à l’humidité. Offre un débit moyen à lent et retient les précipités très fins.

Marque:  Cytiva 10343978

Code produit. 12454332

  • 444.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Excellente résistance à l’humidité
  • Débits moyens à lents
  • Retient les précipités très fins
  • En cellulose ultra-raffinée
  • Spécialement conçu pour présenter des propriétés particulières pour chaque application technique
  • Les applications sont innombrables, de la filtration des boissons à la purification des bains de galvanoplastie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

500 g/m2
6 μm
Applications techniques
100/Bte
40 x 40 cm
Cellulose
235 s (Herzberg)
Grade 2589 d
1000 μm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions