Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à disques de filtre haute pureté de grade 292
Conviennent aux analyses qualitatives exigeant une faible teneur en cendres
8.90€ - 147.00€
Spécification
Format | Disque |
---|---|
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée |
Particle Retention | 5 à 8 μm |
Vitesse de filtration | 60 μm/s |
À utiliser avec (application) | Utilisés à des fins analytiques qui nécessitent une faible teneur en cendres |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10108871
|
Sartorius™
FT-3-205-021 |
21 mm |
8.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11781135
|
Sartorius™
FT-3-205-025 |
25 mm |
12.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10639412
|
Sartorius™
FT-3-205-400 |
400 mm |
147.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En linters de coton, à faible teneur en azote et nitrates
- Teneur en cendres : <0,06 %
- Fournis sous forme de disques
Spécification
Disque | |
5 à 8 μm | |
Utilisés à des fins analytiques qui nécessitent une faible teneur en cendres | |
100/boîte | |
Papier filtre qualitatif |
Linters de coton et pâte raffinée | |
60 μm/s | |
292 | |
0,18 mm |