Learn More
Sartorius™ Papiers filtres qualitatifs à filtre plié haute pureté de qualité 292
Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire
Marque:  Sartorius™ FT-4-205-385
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10042261
  • 285.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 12-01-2023
Description
  • En pâte raffinée et linters de coton avec une teneur en cellulose α de >95 %
  • Teneur en cendres <0,1 % conformément à la norme DIN 54370
  • Résistants à l’humidité
  • Fournis dans un format plié
Spécification
Spécification
Plié
5 à 8 μm
292
0,18 mm
385 mm
Linters de coton et pâte raffinée
Utilisés à des fins analytiques qui nécessitent une faible teneur en cendres
100/boîte
Papier filtre qualitatif
385 mm