Learn More
Sartorius™ Disques de filtrage pour les analyses qualitatives et techniques, de grade : 3 S/h
Utilisés à des fins analytiques et techniques.
Marque: Sartorius™ FT-3-307-240
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Pour analyses de routine comme la clarification et la détermination des substances
- Disques avec orifice central pour les applications techniques
- En linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose α de >95 %
- Surface lisse
- Résistants à l’humidité
Spécification
Disque | |
55 μm/s | |
3 S/h | |
0,36 mm | |
240 mm |
Linters de coton et pâte raffinée | |
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques | |
Lot de 50 | |
Papier filtre qualitatif | |
240 mm |