Learn More
Sartorius™ Disques de filtrage pour les analyses qualitatives et techniques, de grade : 3 S/h
Utilisés à des fins analytiques et techniques.
Marque:  Sartorius™ FT-3-307-070
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11750456
  • 9.70€ / 50 pièces
Expédition estimée: 23-05-2024
Description
  • Pour analyses de routine comme la clarification et la détermination des substances
  • Disques avec orifice central pour les applications techniques
  • En linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose α de >95 %
  • Surface lisse
  • Résistants à l’humidité
Spécification
Spécification
Disque
55 μm/s
3 S/h
0,36 mm
70 mm
Linters de coton et pâte raffinée
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques
Lot de 50
Papier filtre qualitatif
70 mm