Learn More
Sartorius™ Disques de filtrage pour les analyses qualitatives et techniques, de grade : 3 S/h
Utilisés à des fins analytiques et techniques.
6.63€ - 37.77€
Spécification
Filtration Speed 55 μm/s
À utiliser avec (application) Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques
Quantité 50/boîte
Épaisseur (métrique) 0,36mm
Format Disques filtrants
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Diamètre du disque Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre du disque Prix Quantité et disponibilité  
11770456
Afficher les documents
Sartorius™
FT-3-307-100
100 mm
7.84€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
25-05-2021
Ajouter au panier
11780456
Afficher les documents
Sartorius™
FT-3-307-110
110 mm
7.84€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
27-04-2021
Ajouter au panier
11710466
Afficher les documents
Sartorius™
FT-3-307-185
185 mm
19.29€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
27-04-2021
Ajouter au panier
11700466
Afficher les documents
Sartorius™
FT-3-307-150
150 mm
13.36€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
27-04-2021
Ajouter au panier
11790456
Afficher les documents
Sartorius™
FT-3-307-125
125 mm
9.54€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
27-04-2021
Ajouter au panier
11720466
Afficher les documents
Sartorius™
FT-3-307-240
240 mm
34.76€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
27-04-2021
Ajouter au panier
11730466
Afficher les documents
Sartorius™
FT-3-307-270
270 mm
37.77€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
27-04-2021
Ajouter au panier
11740456
Afficher les documents
Sartorius™
FT-3-307-055
55 mm
6.63€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
27-04-2021
Ajouter au panier
11750456
Afficher les documents
Sartorius™
FT-3-307-070
70 mm
6.63€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
27-04-2021
Ajouter au panier
11760456
Afficher les documents
Sartorius™
FT-3-307-090
90 mm
6.63€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
27-04-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pour analyses de routine comme la clarification et la détermination des substances
  • Disques avec orifice central pour les applications techniques
  • En linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose α de >95 %
  • Surface lisse
  • Résistants à l’humidité
Spécification
Spécification
55 μm/s
50/boîte
Disques filtrants
Pâte raffinée et linters
Pour les analyses techniques qualitatives, utilisés pour les analyses courantes comme la clarification, la détermination de substances, mais également comme disques comprenant un orifice central pour les applications techniques
0,36mm
3 S/h
Analyse qualitative
FDS