Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier crêpé de grade 37/N pour analyses qualitatives et techniques, disques
Les papiers crêpés Sartorius Stedim Biotech™ de grade 37/N, format disque, pour analyses qualitatives et techniques, sont adaptés aux applications analytiques et techniques où un débit rapide est souhaitable.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-480-700
Informations supplémentaires : Poids : 5.19500kg
Code produit. 15962950
  • 498.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 29-05-2024
Description
  • Fabriqué en pâte raffinée et en linters de coton
  • Teneur en cendres de 0,1 à 0,15 %
  • Filtration très rapide, pore large
  • Résistants à l’humidité
Spécification
Spécification
135 g/m2
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha)
4 s
100 / boîte
700 mm
Disque
15 μm
37/N
0,5 mm