Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier crêpé de grade 37/N pour analyses qualitatives et techniques, disques
Les papiers crêpés Sartorius Stedim Biotech™ de grade 37/N, format disque, pour analyses qualitatives et techniques, sont adaptés aux applications analytiques et techniques où un débit rapide est souhaitable.
13.70€ - 498.00€
Spécification
Poids de base | 135 g/m2 |
---|---|
Format | Disque |
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) |
Particle Retention | 15 μm |
Vitesse de filtration | 4 s |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15912950
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-480-047 |
47 mm | 50 / boîte |
13.70€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15922950
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-480-070 |
70 mm | 50 / boîte |
14.70€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15932950
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-480-090 |
90 mm | 50 / boîte |
18.90€
50 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15952950
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-480-240 |
240 mm | 50 / boîte |
46.20€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15962950
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-480-700 |
700 mm | 100 / boîte |
498.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriqué en pâte raffinée et en linters de coton
- Teneur en cendres de 0,1 à 0,15 %
- Filtration très rapide, pore large
- Résistants à l’humidité
Spécification
135 g/m2 | |
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) | |
4 s | |
0,5 mm |
Disque | |
15 μm | |
37/N |