Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers quantitatifs de grade 389, format disque
Les papiers quantitatifs de grade 389, format disque de Sartorius Stedim Biotech™ sont adaptés aux analyses quantitatives et gravimétriques ainsi qu'à la filtration sous pression ou sous vide.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-102-600
Informations supplémentaires : Poids : 2.93300kg
Code produit. 15922850
  • 394.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 17-05-2024
Description
  • En linters de coton 100 % avec > 98 % de cellulose alpha
  • Lavés à l’acide pour obtenir du papier sans cendres et atteindre une grande pureté (teneur en cendres de ≥ 0,01 % conformément à la norme DIN 540370)
  • Résistants à l’humidité
  • Boîte à code couleur pour faciliter la sélection
Spécification
Spécification
84 g/m2
100 % linters de coton (>98 % d’alpha-cellulose ; sans cendres)
20 s
100 / boîte
600 mm
Disque
8 à 12 μm
389
0,19 mm