Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers quantitatifs de grade 392, pliés
Les papiers quantitatifs de grade 392, pliés de Sartorius Stedim Biotech™, sont adaptés aux analyses quantitatives et gravimétriques ainsi qu'à la filtration sous pression ou sous vide.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-4-105-185
Informations supplémentaires : Poids : 0.27100kg
Code produit. 15972980
  • 69.02€ / 100 pièces
Date d’expédition estimée: 13-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fabriqués 100 % en linters de coton avec une teneur en cellulose alpha de < 98 %
  • Lavés à l'acide pour rendre les papiers exempts de cendre et obtenir une pureté optimale (teneur en cendres de ≤ 0,01 % selon DIN 540370 )
  • Résistants à l’humidité
  • Boîte à code couleur pour faciliter la sélection
  • Filtrage rapide de milieux, densité moyenne
Spécification
Spécification
Plié
185 mm
392
5 à 8 μm
100 % linters de coton (>98 % d’alpha-cellulose ; sans cendres)
0,17 mm
84 g/m2
100 / boîte